Få mere at vide
Fisherbrand™ Chattaway spatler i rustfrit stål
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
300 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Skraber og løfter materialer fra flasker eller kolber. Nickel Electro™ Chattaway spatler i rustfrit stål er ikke-magnetiske med en lys finish. Kan bruges til sterile applikationer.
- Fremstillet af 304 18/8 rustfrit stål
- Afrundet bøjet ende er nyttig til at skrabe eller løfte materialer fra flasker eller kolber
- Ikke-magnetisk
- Lys finish
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Spatel |
| Slutte | Lyse |
| Til brug med (applikation) | Til sterile applikationer |
| Bredde (metrisk) klinge | 10 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C til +550 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 350 mm |