Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål let chattaway spatler
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Spatel |
| Slutte | Lyse |
| Til brug med (applikation) | Til sterile applikationer |
| Bredde (metrisk) klinge | 8 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C til +550 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 150 mm |