Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratorie-offsetske i rustfrit stål med lang rækkevidde
Artikelnummer. 12977335 Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12977335
Brand: Nickel Electro™ 8206
Only null left
Add to basket
Add to basket
Nickel Electro™ Laboratorie-offsetske i rustfrit stål med lang rækkevidde er ideel til at hente pulvere, granulat, faste stoffer og tyktflydende væsker fra krukker.
  • Rustfrit stål 304
  • Ikke-magnetisk
  • Lys finish
  • Den unikke buede ske tillader kontakt med alle hjørner af flasker og beholdere, hvilket reducerer prøvetab.
  • Den alternative ende kan bruges som en skraber til at spåne hårde prøver af eller bruges som en spatel til prøveudtagning eller løft.
Specifications
Mængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Laboratorieske
Slutte Lyse
Til brug med (applikation) Til sterile applikationer
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C til +550 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 300 mm