Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratorie-offsetske i rustfrit stål med lang rækkevidde
Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Rustfrit stål 304
- Ikke-magnetisk
- Lys finish
- Den unikke buede ske tillader kontakt med alle hjørner af flasker og beholdere, hvilket reducerer prøvetab.
- Den alternative ende kan bruges som en skraber til at spåne hårde prøver af eller bruges som en spatel til prøveudtagning eller løft.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Laboratorieske |
| Slutte | Lyse |
| Til brug med (applikation) | Til sterile applikationer |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C til +550 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 300 mm |