Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratorietragt i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8013865 Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
103 mm
165 mm
210 mm
Længde (metrisk) stilk:
55 mm
75 mm
90 mm
Højde (metrisk):
115 mm
158 mm
205 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12963621
Brand: Nickel Electro™ FUNSS100H
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug med eller uden filtermembraner til tyngdekraftfiltrering samt simple tragtprocedurer. Nickel Electro™ Laboratorietragt i rustfrit stål er ventileret for at tillade fuldstændig, uhæmmet strøm af væsker eller faste stoffer.
  • Holdbar tragt i rustfrit stål, brudsikker, pletsikker og nem at rengøre.
  • Kan bruges med eller uden filtermembraner til gravitationsfiltrering samt simple tragtprocedurer.
  • Flute er ventileret for at tillade fuldstændig, uhæmmet flow.
  • Kan bruges med væsker eller faste stoffer.
  • Håndtaget kan også bruges som et praktisk hængepunkt, når det ikke er i brug.
  • Glat finish på indvendige overflader gør tragten nem at rengøre eller sterilisere.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 103 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 115 mm
Inkluderer Håndtag
Længde (metrisk) stilk 55 mm