Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratorietragt i rustfrit stål
Artikelnummer. 12973621 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
103 mm
165 mm
210 mm
Længde (metrisk) stilk:
55 mm
75 mm
90 mm
Højde (metrisk):
115 mm
158 mm
205 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Længde (metrisk) stilk Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12973621 165 mm 75 mm 158 mm Hver
12963621 103 mm 55 mm 115 mm Hver
12983621 210 mm 90 mm 205 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12973621 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. FUNSS150H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    182.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.71 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Brug med eller uden filtermembraner til tyngdekraftfiltrering samt simple tragtprocedurer. Nickel Electro™ Laboratorietragt i rustfrit stål er ventileret for at tillade fuldstændig, uhæmmet strøm af væsker eller faste stoffer.
  • Holdbar tragt i rustfrit stål, brudsikker, pletsikker og nem at rengøre.
  • Kan bruges med eller uden filtermembraner til gravitationsfiltrering samt simple tragtprocedurer.
  • Flute er ventileret for at tillade fuldstændig, uhæmmet flow.
  • Kan bruges med væsker eller faste stoffer.
  • Håndtaget kan også bruges som et praktisk hængepunkt, når det ikke er i brug.
  • Glat finish på indvendige overflader gør tragten nem at rengøre eller sterilisere.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 165 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 158 mm
Inkluderer Håndtag
Længde (metrisk) stilk 75 mm