Få mere at vide
Fisherbrand™ Chattaway spatler i rustfrit stål
Artikelnummer. 11503492 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11503492 150 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11503492
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet ved hjælp af højkvalitets rustfrit stål og nikkelkomponenter, er disse spatler ideelle i de fleste laboratorie-, forsknings- og andre miljøer.
  • Spatler, nikkel og rustfrit stål Chattaway 3,6 mm tønde, nikkel og rustfri micros 1,6 mm tønde.
  • Trugspatel, rende med blade, der måler 8 mm bred x 50 mm lang x 1,5 mm dyb
  • Fremstillet af 304 spec rustfrit stål
  • Til sterile applikationer
  • Bruger det fineste i korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål
  • Fås i standardpakker med 5 stk
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Trug spatel
Til brug med (applikation) Til sterile applikationer
Bredde (metrisk) klinge 8 mm
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C til +550 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 150 mm