Få mere at vide
Fisherbrand™ Flade koniske knive i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8012486 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
90 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11786597
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimal præcision, hver gang du bruger de flade koniske blade i rustfrit stål. Fremstillet af nikkel og rustfrit stål Fisherbrand™ Flade koniske knive i rustfrit stål er afgørende eller alt laboratoriearbejde.
  • Spartler i nikkel og rustfrit stål
  • Chattaway 3,6 mm tønde
  • Nikkel og rustfri micros 1,6 mm cylinder
  • Laboratorie flad koniske klinge
  • Rustfrit stål 304 spec
  • 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
  • Ideel til laboratorieindstillinger
  • Længde = 90 mm
  • Smal endebredde = 15mm
  • Modsat endebredde= 25 mm
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Flad konisk bladspatel
Slutte Lyse
Til brug med (applikation) Ideel til sterile applikationer
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C til +550 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 150 mm