Få mere at vide
Nickel Electro™ Dobbelt spatler i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
210 mm
Beskrivelse
Ved at bruge det fineste i korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål er disse dobbeltspatler ideelle i laboratoriemiljøer.
- Laboratoriespatel, rustfrit stål 304 spec 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
- Bruger det fineste i korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål
- Designet til korrosionsbestandighed og holdbarhed ideel i laboratorierutiner
- Det er hurtigt at rengøre og har et attraktivt skinnende udseende, hvilket gør det til det foretrukne materiale til applikationer, der kræver sterile overflader
- Leveres i standardpakker med 5 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Dobbelt endet spatel |
| Slutte | Lyse |
| Til brug med (applikation) | Sterile applikationer |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C til +550 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 210 mm |