Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfrit stål buet Half Moon End Hayman Spatel
Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
165 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Hayman Spatel
- Ikke-magnetisk
- Lys finish
- Denne spatel har en 3 mm bred buet halvmåneende ved spidsen og cirka 13 mm lang
- Den ene ende er slebet i spidsen til at skære, adskille eller håndtere mikroprøver
- Den anden ende har et fladt blad til håndtering af små prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Spatel |
| Slutte | Lyse |
| Til brug med (applikation) | Sterile applikationer |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C til +550 °C |
| Håndtag Materiale | Rustfrit stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 165 mm |