Få mere at vide
Cole-Parmer™ 304 rustfrit ståldæksel
Til brug med bæger i rustfrit stål
Brand: Cole-Parmer™ 07207-30
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Dæksler reducerer fordampning
- Indeholder skadelige dampe, eller hold forurenende stoffer ude
Tekniske data
6,75 tommer. | |
Rustfrit stål (304) | |
0,6875 tommer. | |
AISI 304 |
171.45 mm | |
Til bæger 07206-30. | |
1 Hver |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ 304 rustfrit ståldæksel > Diameter: 320 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion