Få mere at vide
Nickel Electro™ Kemikalieske i rustfrit stål
Artikelnummer. 12811431
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12811431
Brand: Nickel Electro™ 936729015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikalieske af rustfrit stål med dobbelt ende er 150 mm lang.
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Dobbelt afsluttet
  • Længde: 150 mm
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Dobbelt ske
Produkttype Chemical Spoon Double End Spatel
Til brug med (applikation) Til bred laboratoriebrug
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Materiale Rustfrit stål (304)
Længde (metrisk) 150 mm