Learn More
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Bowls
Product Code. 15829691 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
1000 mL
2 L
4 L
Length (Metric):
170 mm
220 mm
270 mm
Height (Metric):
85 mm
110 mm
130 mm
Width (Metric):
170 mm
220 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacity (Metric) Length (Metric) Height (Metric) Width (Metric) Dimensione della confezione
15829691 2 L 220 mm 110 mm 220 mm Each
15839691 4 L 270 mm 130 mm 270 mm Each
15819691 1000 mL 170 mm 85 mm 170 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15829691 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A5342000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 DKK
    117.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.40 DKK
    3% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Bowls are ideal for hygienic applications.
  • 304 Stainless Steel
  • Crevice free design
  • Polished finish
  • Range of sizes
Specifica
Product Type Bowl
Material Stainless Steel (AISI 304)
Capacity (Metric) 2 L
Height (Metric) 110 mm
Length (Metric) 220 mm
Width (Metric) 220 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.