Få mere at vide
Sampling Systems™ 304 skåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 15829691 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2 l
4 l
Længde (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Højde (metrisk):
85 mm
110 mm
130 mm
Bredde (metrisk):
170 mm
220 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15829691 2 l 220 mm 110 mm 220 mm Hver
15839691 4 l 270 mm 130 mm 270 mm Hver
15819691 1000 ml 170 mm 85 mm 170 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15829691 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A5342000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 DKK
    117.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.40 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Sampling Systems™ 304 skåle i rustfrit stål er ideelle til hygiejniske applikationer.
  • Rustfrit stål, AISI 304
  • Sprækkefrit design
  • Poleret finish
  • Udvalg af størrelser
Tekniske data
Produkttype Skål
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 2 l
Højde (metrisk) 110 mm
Længde (metrisk) 220 mm
Bredde (metrisk) 220 mm