Beskrivelse
- Rustfrit stål, AISI 304
- Sprækkefrit design
- Poleret finish
- Udvalg af størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skål |
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 304) |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Længde (metrisk) | 170 mm |
| Bredde (metrisk) | 170 mm |