Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 300 mm dia.
Artikelnummer. 12901995
Skift visning
Porestørrelse:
500μ m
Artikelnummer. Porestørrelse
12901995 500μ m
1 options
Artikelnummer. 12901995 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 300SIW.500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00 DKK
    1432.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 662.55 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Fuldhøjde testsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 300 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Rustfrit stål mesh
  • Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 500μ m
Produkttype Test-si
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 75 mm
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 300 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål