Få mere at vide
KGW Isotherm™ 3000mL Dewar-bærekolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 10663701
Kapacitet (metrisk):
3 l
Artikelnummer. 10663701
Brand: KGW Isotherm™ 1223
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende beholder til opbevaring og transport af temperaturfølsomme varer såsom tøris.
  • Fleksible applikationer i laboratoriet
  • Køling af små prøver
  • Isolerende egenskaber af høj kvalitet
  • Ved opbevaring af flydende nitrogen er det nødvendigt med et hul på 2 mm i diameter i midten af låget
  • Robust design for lang levetid
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Med isolerende låg fastholdt af to fjederclips
  • Inkluderer håndværk lavet af aluminium
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 160mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver
Højde (metrisk) Indvendig 230mm
Højde (metrisk) 305mm
Inkluderer Isoleret låg, fastholdt af to fjederclips, håndtag
Statisk fordampningshastighed 1,6L/dag
Statisk holdetid 40h
Kapacitet (metrisk) 3 l
Diameter (metrisk) Indvendig 138 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Stil Betræk af rustfrit stål