Få mere at vide
Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere™ Størrelsesstandarder
Artikelnummer. 12365063 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
100 nm
125 nm
150 nm
20 nm
200 nm
220 nm
240 nm
269 nm
30 nm
300 nm
350 nm
40 nm
400 nm
450 nm
495 nm
50 nm
500 nm
565 nm
60 nm
600 nm
70 nm
700 nm
80 nm
800 nm
90 nm
900 nm
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 12365063
Brand: Thermo Scientific™ 3090A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tjek bekvemt størrelserne af bakterier, vira, ribosomer og subcellulære komponenter med disse størrelsesstandarder.
Kontroller nemt størrelsen på bakterier, vira, ribosomer og subcellulære komponenter med Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere™ størrelsesstandarder, der er fremragende til brug i alle applikationer, der kræver en NIST™-sporbar størrelsesstandard med en meget smal standardafvigelse. Kugleområdet fra 20 til 900 nm er ideelt til kalibrering af elektron- og atomkraftmikroskoper. Standarder bruges også i undersøgelser af laserlysspredning og forskning i kolloide systemer.
Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere størrelsesstandarder er meget ensartede polystyrenkugler, der er kalibreret inden for milliardtedele af en meter (nanometer) med NIST-sporbar metodologi. En nanometer er 0,001 mikrometer (μ m) eller 10 ångstrøm. Kugler har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25°C).
  • Fås som ensartede polymerkugler i en række diskrete størrelser fra 20 til 900 nm
  • Diametre kalibreret med lineære dimensioner overført fra NIST
  • Kugler bruges i stedet for uregelmæssigt formede partikler for at minimere analytiske systemers reaktion på formeffekter
  • Standarder pakket som vandige suspensioner i 15 ml flasker med dråbespids
  • Koncentrationer optimeret til nem spredning og kolloid stabilitet
  • Nummererede pakker for nem teknisk service og support
Omfatter:
Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST, herunder beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed, tabel over kemiske og fysiske egenskaber samt sikkerhedsdatablad med instruktioner om håndtering og bortskaffelse.
Bemærk:
Thermo Fisher Scientific har sine egne ingeniør-, produktions- og metrologifaciliteter til bedre kvalitetskontrol og svar på kundernes behov. Ud over denne serie af polymerstørrelsesstandarder tilbyder vi også kalibreringsstandarder i silica- og glasmaterialer. Spørg vores tekniske serviceafdeling for at få oplysninger om specifikke anvendelser eller andre produktbehov, der ikke er nævnt her.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polymerpartikler i vand
Oversigt 3000 Series Nanosphere størrelsesstandarder leveres i optimerede koncentrationer for nem spredning og kolloid stabilitet.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Kalibrering af elektronmikroskop
Materiale Polystyren
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling ≤ 10%
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 90 nm