Få mere at vide
Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere™ Størrelsesstandarder
Artikelnummer. 10744182 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 nm
125 nm
150 nm
20 nm
200 nm
220 nm
240 nm
269 nm
30 nm
300 nm
350 nm
40 nm
400 nm
450 nm
495 nm
50 nm
500 nm
565 nm
60 nm
600 nm
70 nm
700 nm
80 nm
800 nm
90 nm
900 nm
Pakningsstørrelse:
15ml
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10744182 500 nm 15ml
10006824 20 nm 15ml
10012539 30 nm 15ml
11548732 40 nm 15ml
10389609 50 nm 15ml
10566435 60 nm 15ml
11885022 70 nm 15ml
11895022 80 nm 15ml
12365063 90 nm 15ml
11805032 90 nm 15ml
10671531 100 nm 15ml
11825032 125 nm 15ml
10349019 150 nm 15ml
10128224 200 nm 15ml
11855032 220 nm 15ml
11865032 240 nm 15ml
11875032 269 nm 15ml
10059739 300 nm 15ml
11895032 350 nm 15ml
11593093 400 nm 15ml
11835042 450 nm 15ml
11845042 495 nm 15ml
11859722 600 nm 15ml
11553103 700 nm 15ml
11879722 800 nm 15ml
12393933 800 nm 15ml
11889722 900 nm 15ml
11825072 565 nm 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 10744182 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3500A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tjek bekvemt størrelserne af bakterier, vira, ribosomer og subcellulære komponenter med disse størrelsesstandarder.
Kontroller nemt størrelsen på bakterier, vira, ribosomer og subcellulære komponenter med Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere™ størrelsesstandarder, der er fremragende til brug i alle applikationer, der kræver en NIST™-sporbar størrelsesstandard med en meget smal standardafvigelse. Kugleområdet fra 20 til 900 nm er ideelt til kalibrering af elektron- og atomkraftmikroskoper. Standarder bruges også i undersøgelser af laserlysspredning og forskning i kolloide systemer.
Thermo Scientific 3000 Series Nanosphere størrelsesstandarder er meget ensartede polystyrenkugler, der er kalibreret inden for milliardtedele af en meter (nanometer) med NIST-sporbar metodologi. En nanometer er 0,001 mikrometer (μ m) eller 10 Ångstrøm.
  • Fås som ensartede polymerkugler i en række diskrete størrelser fra 20 til 900 nm
  • Sfæriske diametre kalibreret med lineære dimensioner overført fra NIST ved metoder udviklet hos Thermo Fisher Scientific
  • Kugler bruges i stedet for uregelmæssigt formede partikler for at minimere de analytiske systemers reaktion på formeffekter
  • Standarder pakket som vandige suspensioner i 15 ml flasker med dråbespids
  • Koncentrationer optimeret til nem spredning og kolloid stabilitet
  • Kugler har en densitet på 1,05 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,59 ved 589 nm (25°C)
  • Pakkerne er nummererede for nem teknisk service og support efter salget
Omfatter:
Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST, herunder beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed, tabel over kemiske og fysiske egenskaber og sikkerhedsdatablad med instruktioner om håndtering og bortskaffelse.
Bemærk:
Thermo Fisher Scientific har sine egne ingeniør-, produktions- og metrologifaciliteter til bedre kvalitetskontrol og svar på kundernes behov. Ud over denne serie af polymerstørrelsesstandarder tilbyder vi også kalibreringsstandarder i silica- og glasmaterialer. Spørg vores tekniske serviceafdeling for at få oplysninger om specifikke anvendelser eller andre produktbehov, der ikke er nævnt her.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 % fast stof
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polymerpartikler i vand
Oversigt 3000 Series Nanosphere størrelsesstandarder leveres i optimerede koncentrationer for nem spredning og kolloid stabilitet.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Kalibrering af elektronmikroskop
Materiale Polystyren
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling ≤ 1.8%
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 500 nm