Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard Rack Top Print til (25 x 75 mm) mikroskopobjektglas
Description
- Standard printreol designet til 300
- Printer og etiketter direkte på toppen af (25 x 75 mm) objektglas
- Rack sikrer korrekt justering og holder objektglas sikkert
- Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
- Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
- Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
- Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
- Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Specifications
Specifications
| Produkttype | Mærkningsstativ |