Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard Rack Top Print til 2,0 mL kryogene hætteglas
Artikelnummer. 30067423
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067423 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067423 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PT1800CV300
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Standard rack til direkte udskrivning på toppen af 2,0 ml kryogene hætteglas
  • Standard printreol designet til 300
  • Printer og etiketter direkte på toppen af 2,0 ml kryogene hætteglas
  • Rack sikrer korrekt justering og holder hætteglassene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Specifications
Produkttype Mærkningsstativ