Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard Rack Top Print til 1,5-2,0 mL mikrocentrifuge- og skruelågrør
Artikelnummer. 30067410
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067410 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067410 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PT1500MC300
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Standard rack til direkte udskrivning på toppen af 1,5-2,0 mL mikrocentrifuge- og skruelågsrør
  • Standard printreol designet til 300
  • Udskriver og etiketter direkte på toppen af 1,5 til 2,0 ml mikrocentrifuge- og skruelågsrør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ