Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard Rack Side Print til Vacutainer Rør
Artikelnummer. 30067436
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067436 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067436 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PSBDVACUTAINER300
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Standard stativ til direkte udskrivning på siden af vacutainerrør
  • Standard printreol designet til 300
  • Printer og etiketter direkte på siden af vacutainerrør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80C og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
  • Kan printe 2D eller 3D stregkoder, billeder og 5 linjer tekst
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ