Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard Rack Side Print til 50 mL koniske centrifugerør
Product Code. 30067413
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Mærkningsstativ
Product Code. Produkttype
30067413 Mærkningsstativ
1 options
Product Code. 30067413 Supplier TubeWriter Supplier No. PS0050CN300
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Standard stativ til direkte udskrivning på siden af 50 mL koniske centrifugerør
  • Standard printreol designet til 300
  • Printer og etiketter direkte på siden af 50 mL koniske centrifugerør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning tager så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80C og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Specifications
Produkttype Mærkningsstativ