Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard Rack Side Print til 1,5 til 2,0 mL mikrocentrifugerør
Beskrivelse
- Standard printreol designet til 300
- Printer og etiketter direkte på siden af 1,5 til 2,0 mL mikrocentrifugerør
- Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
- Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
- Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
- Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
- Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
- Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
- Kan printe 2D eller 3D stregkoder, billeder og 5 linjer tekst
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærkningsstativ |