Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard Rack Side Print til 0,5 mL mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 30067419
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067419 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067419 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PS0500MC300
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Standardstativ til direkte udskrivning på siden af 0,5 ml mikrocentrifugerør
  • Standard printreol designet til 300
  • Printer og etiketter direkte på siden af 0,5 ml mikrocentrifugerør
  • Rack sikrer korrekt justering og holder rørene sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ