Få mere at vide
TubeWriter 300 - Standard rack til udskrivning til 13 mm histologikassetter
Produkttype:
Etiketteringsstativ
Beskrivelse
- Standard printreol designet til 300
- Printer og etiketter direkte på 13 mm tykke histologikassetter
- Rack sikrer korrekt justering og holder kassetter sikkert
- Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
- Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
- Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
- Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
- Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Etiketteringsstativ |