Få mere at vide
Watson-Marlow Pumps 300 serie drev med pumpehoved
Model-:
323Du/D
323Dz/D
323S/D
323U/D
Beskrivelse
- 300-seriens laboratoriepumper er en bordpumpeløsning med manuel, fjernbetjening, analog eller RS232 kontrolfunktioner.
- Med en kemisk resistent ABS-top og IP31-beskyttelse, har 323E/D-pumper et membrantastatur, der styrer pumpen, og en digital LCD til at vise hastighed.
- Der er fire modeller med stigende grad af funktionalitet:
- 323E/DDu RS232/auto/manuel højstrømspumper med forbedret kontrol
- 323E/DU og 323E/DU analog-auto og forbedrede manuel styringspumper
- 323E/DS højtydende manuelle styrepumper
- 323E/DE manuelle styrepumper
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
- 313D og 313D2 pumpehoveder med tre ruller til kontinuerlig slange
- 314D og 314D2 pumpehoveder med fire ruller til kontinuerlig slange
- 314MC fire-valse fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
- 318MC otte-vals fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
- 501RL og 501RL2 pumpehoveder til kontinuerlig slange
Tekniske data
Tekniske data
| Kontroltype | Variabel hastighed |
| Display Type | LCD |
| Bedømmelse af kabinet | IP31 |
| Flowhastighed | 0,81 til 2000 ml/min. |
| Motorhastighed | 3 til 400 rpm |
| Vendbar | Ja |
| Model- | 323S/D |
| Pumpehoved | 313DW |
| Spænding | 100/120/220/240 V |