Få mere at vide
Watson-Marlow Pumps 300 serie drev
Artikelnummer. p-200000124
Model-:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Artikelnummer. 17893074
Brand: Watson-Marlow Pumps 036.3124.00E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
300-seriens kassepumper er enkelt- eller flerkanals bænkpumper med manuel, fjernbetjening, analog, RS232-styring og nøjagtig dispensering.
  • 300-seriens laboratoriepumper er en bordpumpeløsning med manuel, fjernbetjening, analog eller RS232 kontrolfunktioner.
  • Med en kemisk resistent ABS-top og IP31-beskyttelse har 323-pumper et membrantastatur, der styrer pumpen, og en digital LCD til at vise hastighed.
  • Der er fire modeller med stigende grad af funktionalitet:
    • 323Du RS232/auto/manuel højstrømspumper med forbedret kontrol
    • 323U og 323U analog-auto og forbedret manuel styringspumper
    • 323S højtydende manuelle styrepumper
    • 323E manuelle styrepumper
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
  • 313D og 313D2 pumpehoveder med tre ruller til kontinuerlig slange
  • 314D og 314D2 pumpehoveder med fire ruller til kontinuerlig slange
  • 314MC fire-valse fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
  • 318MC otte-vals fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
  • 501RL og 501RL2 pumpehoveder til kontinuerlig slange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise LCD
Flowhastighed 4,1 til 2000 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-vurdering IP31
Materiale ABS plast, aluminium
Model- 323E
Stiktype EU
Vendbar Ja
Type Indkapslet pumpe
Spænding 100/120/220/240 V
Hastighed 400 rpm
Etui materiale ABS, pulverlakeret aluminium LM24