Få mere at vide
Watson-Marlow Pumps 300 serie drev
Model-:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Beskrivelse
- 300-seriens laboratoriepumper er en bordpumpeløsning med manuel, fjernbetjening, analog eller RS232 kontrolfunktioner.
- Med en kemisk resistent ABS-top og IP31-beskyttelse har 323-pumper et membrantastatur, der styrer pumpen, og en digital LCD til at vise hastighed.
- Der er fire modeller med stigende grad af funktionalitet:
- 323Du RS232/auto/manuel højstrømspumper med forbedret kontrol
- 323U og 323U analog-auto og forbedret manuel styringspumper
- 323S højtydende manuelle styrepumper
- 323E manuelle styrepumper
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
- 313D og 313D2 pumpehoveder med tre ruller til kontinuerlig slange
- 314D og 314D2 pumpehoveder med fire ruller til kontinuerlig slange
- 314MC fire-valse fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
- 318MC otte-vals fem-kanals mikrokassette pumpehoveder
- 501RL og 501RL2 pumpehoveder til kontinuerlig slange
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | LCD |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP31 |
| Materiale | ABS plast, aluminium |
| Model- | 323U |
| Stiktype | Storbritannien |
| Type | Indkapslet pumpe |
| Spænding | 100/120/220/240 V |
| Hastighed | 400 rpm |
| Etui materiale | ABS, pulverlakeret aluminium LM24 |