Få mere at vide
Fisherbrand™ Nitrile klasse 100 ikke-sterile renrumshandsker (ISO 5)
Klasse 100 (ISO 5) Renrumshandsker, ambidextrøse, ikke-sterile, kemisk modstandsdygtighed over for en række almindelige kemikalier og stoffer.
Brand: Fisherbrand™ 12892006F
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Klasse 100
- Farve: Hvid
- Ambidekstrøs
- Overholder kravene i handskestandarden EN420:2003 A1:2009, +den europæiske standard for medicinske handsker EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
- Ikke-steril
- Pulverfri, latexfri
- Perlemanchet
- Nitril
- AQL 1.5
Tekniske data
ISO 5 | |
Ja | |
Ja | |
2X-stor |
EN420:2003+A1:2009, den europæiske standard for medicinske handsker EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016 | |
Hvid | |
Nitril | |
Ikke steril |
Fisherbrand cleanroom gloves non-sterile Declaration of Conformity
Filstørrelse: 47.9 kB
Fisherbrand Certificate of Conformance 2.pdf
Filstørrelse: 273.1 kB
Fisherbrand Certificate of Conformance 1 .pdf
Filstørrelse: 271.1 kB
Fisherbrand Nitrile Class 100 Cleanroom Non Sterile Gloves EN.pdf
Filstørrelse: 66.6 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Nitrile klasse 100 ikke-sterile renrumshandsker (ISO 5) > 2X-stor
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion