Få mere at vide
Fisherbrand™ Nitrile klasse 100 ikke-sterile renrumshandsker (ISO 5)
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Klasse 100
- Farve: Hvid
- Ambidekstrøs
- Overholder kravene i handskestandarden EN420:2003 A1:2009, +den europæiske standard for medicinske handsker EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
- Ikke-steril
- Pulverfri, latexfri
- Perlemanchet
- Nitril
- AQL 1.5
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 5 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN420:2003+A1:2009, den europæiske standard for medicinske handsker EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016 |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5,6 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.14 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |