Få mere at vide
Fisherbrand™ Nitrile klasse 100 ikke-sterile renrumshandsker (ISO 5)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17358012 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17358012 Medium Pakke med 1000
17388012 X-Small -
17348012 Lille -
17368012 Større -
17398012 2X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17358012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Klasse 100 (ISO 5) Renrumshandsker, ambidextrøse, ikke-sterile, kemisk modstandsdygtighed over for en række almindelige kemikalier og stoffer.
  • Klasse 100
  • Farve: Hvid
  • Ambidekstrøs
  • Overholder kravene i handskestandarden EN420:2003 A1:2009, +den europæiske standard for medicinske handsker EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
  • Ikke-steril
  • Pulverfri, latexfri
  • Perlemanchet
  • Nitril
  • AQL 1.5
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN420:2003+A1:2009, den europæiske standard for medicinske handsker EN455 (del 1, 2& 3)& EN374-1:2016
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Hvid
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 5,6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 4 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm