Få mere at vide
TubeWriter 300 - Etiketteringssystem
Artikelnummer. 30067427
Skift visning
Inkluderer:
2 mærkningsstativer
Artikelnummer. Inkluderer
30067427 2 mærkningsstativer
1 options
Artikelnummer. 30067427 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. TW300A
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bundmærkningssystem - Inkluderer 2 standardreoler
  • Fuldt udstyret instrument til udskrivning af etiketter direkte på ethvert laboratorieudstyr eller buet overflade
  • Kompakt fodaftryk til laboratorier med snævrere bænkplads - 20 tommer x 18 tommer x 18 tommer. (BxLxH)
  • Designet til behovene i skaleringslaboratorier
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Udskrivning kan tage så lidt tid som 50 rør på 2 til 3 minutter
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
Tekniske data
Produkttype Mærkningssystem
Inkluderer 2 mærkningsstativer