Få mere at vide
TubeWriter 300 - Custom Rack Top Print til enhver Labware
Artikelnummer. 30067441
Skift visning
Produkttype:
Mærkningsstativ
Artikelnummer. Produkttype
30067441 Mærkningsstativ
1 options
Artikelnummer. 30067441 Leverandør TubeWriter Leverandørnr. PT0000XX300Custom
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Skræddersyede stativer lavet til nøjagtige specifikationer til at printe direkte på toppen af unikt laboratorieudstyr
  • Brugerdefinerede stativer designet til 300
  • Reoler lavet til dine nøjagtige specifikationer til direkte på toppen af enhver labware
  • Rack vil sikre korrekt justering og holder labware sikkert
  • Ingen tidskrævende klæbeetiketter eller håndskrift påkrævet
  • Racks designet til hurtigt at skifte mellem labware-typer
  • Print overlever langtidsopbevaring ved -80 C °og flydende nitrogen
  • Print tåler de hårdeste laboratorieforhold
  • Kan printe 2D eller 3D stregkoder, billeder og 5 linjer tekst
Tekniske data
Produkttype Mærkningsstativ