Få mere at vide
Tenak™ 30 mm kryoboksdelere
Artikelnummer. 15250624 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Hætteglas med 10 mm OD
Hætteglas med 10,25 mm OD
Hætteglas med 17,75 mm OD
Hætteglas med 24 mm OD
Hætteglas med 25,25 mm OD
Hætteglas med 31 mm OD
Hætteglas med 31,75 mm OD
Hætteglas med 41 mm OD
Hætteglas med 42,50 mm OD
Hætteglas med 7 mm OD
Hætteglas med 7,50 mm OD
Hætteglas med 8 mm OD
Hætteglas med 8,75 mm OD
Hætteglas med 9 mm OD
Hætteglas med 9,50 mm OD
Rør Array:
12 x 12 celler
13 x 13 celler
14 x 14 celler
16 x 16 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
7 x 7 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. 15250624
Brand: Tenak™ TE22682
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdelere til brug med 50 mm høje kryobokse.
  • Til brug i pap kryokasser
  • Indeholder kryogene hætteglas
  • Grid style divider
Tekniske data
Type Gitterdeler
Til brug med (udstyr) 50 mm høje kryobokse
Holder Hætteglas med 10,25 mm OD
Rør Array 12 x 12 celler
Højde (metrisk) 30 mm