Få mere at vide
Tenak™ 30 mm kryoboksdelere
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Hætteglas med 10 mm OD
Hætteglas med 10,25 mm OD
Hætteglas med 17,75 mm OD
Hætteglas med 24 mm OD
Hætteglas med 25,25 mm OD
Hætteglas med 31 mm OD
Hætteglas med 31,75 mm OD
Hætteglas med 41 mm OD
Hætteglas med 42,50 mm OD
Hætteglas med 7 mm OD
Hætteglas med 7,50 mm OD
Hætteglas med 8 mm OD
Hætteglas med 8,75 mm OD
Hætteglas med 9 mm OD
Hætteglas med 9,50 mm OD
Rør Array:
12 x 12 celler
13 x 13 celler
14 x 14 celler
16 x 16 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
7 x 7 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beskrivelse
- Til brug i pap kryokasser
- Indeholder kryogene hætteglas
- Grid style divider
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Gitterdeler |
| Til brug med (udstyr) | 50 mm høje kryobokse |
| Holder | Hætteglas med 31 mm OD |
| Rør Array | 4 x 4 celler |
| Højde (metrisk) | 30 mm |