Få mere at vide
Wheaton™ 30 ml polystyren universalbeholder
Artikelnummer. 16208991
Skift visning
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mærke Pakningsstørrelse
16208991 Ingen etiket Pakke med 400
16357231 Almindelig -
16367231 Trykt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16208991 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 327151
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Steril prøvebeholder tilbyder prøvesikkerhed og brugersikkerhed med lækagefri ydeevne.
  • Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance EU-direktiv 98/79/EF
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Plast
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 30.5 mm
Højde (metrisk) 93.5 mm
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 400/Cs.