Få mere at vide
Wheaton™ 30 ml polypropylen universalbeholder
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
Beskrivelse
- Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
- Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvekrukke |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Certificeringer/compliance | EU-direktiv 98/79/EF |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 30.5 mm |
| Vis mere |