Få mere at vide
Wheaton™ 30 ml polypropylen universalbeholder
Artikelnummer. 16444959
Skift visning
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mærke
16444959 Trykt
16424959 Almindelig
16434959 Ingen etiket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444959 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 327152PP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Steril prøvebeholder tilbyder prøvesikkerhed og brugersikkerhed med lækagefri ydeevne.
  • Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance EU-direktiv 98/79/EF
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 30.5 mm
Højde (metrisk) 93.5 mm
Mærke Trykt
nr. pr. sag 400/Cs.
nr. pr. pakke 50/Pk.