Få mere at vide
Wheaton™ 30 ml polypropylen universalbeholder
Artikelnummer. 16434959
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
Artikelnummer. 16434959
Brand: Wheaton™ 327151PP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Steril prøvebeholder tilbyder prøvesikkerhed og brugersikkerhed med lækagefri ydeevne.
  • Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance EU-direktiv 98/79/EF
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 30.5 mm
Højde (metrisk) 93.5 mm
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 400/Cs.
nr. pr. pakke 50/Pk.