Få mere at vide
PURUS™ 30-lags EnviroTack™ forureningskontrolmåtter, almindelig udstyr
Artikelnummer. 31789578 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Hvid
Dimensioner (L x B):
18 x 45 tommer
26 x 45 tommer
36 x 45 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
31789578 Grå 18 x 45 tommer Pakke med 4
31789577 Blå 18 x 45 tommer Pakke med 4
31789579 Hvid 18 x 45 tommer Pakke med 4
31789584 Grå 26 x 45 tommer Pakke med 4
31789585 Hvid 26 x 45 tommer Pakke med 4
31789587 Blå 36 x 45 tommer Pakke med 4
31789588 Hvid 36 x 45 tommer Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31789578 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PS 1845 34 G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.62 DKK
    443.43 DKK / Pakke med 4
    Spare 110.19 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
PURUS EnviroTack™ Måtter er et forureningskontrolprodukt, der indeholder vedvarende plantebaserede materialer og giver et miljøvenligt alternativ til socialt ansvarlige organisationer.
Udelukkende fra PURUS™, EnviroTack™ måtter er forureningskontrolprodukter, der indeholder GMO-fri, plantebaserede vedvarende materialer og giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra fodgængertrafik og udstyrshjul.
Miljøvenlig og indeholder et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-udledningen under produktionsprocessen.
  • Stærk og effektiv og leverer pålidelig og højtmoderne ydeevne
  • Ensartet klæbedækkende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
  • Kan genanvendes i konventionelle plastgenanvendelsesstrømme
  • Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse af ét ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
  • PURUS EnviroTack™ Måtter fjerner og indeholder snavs, og måtter fås i 30- eller 60-lags versioner
  • Hvert lag af måtten er fuldt belagt med et partikelklæber og lavet af lav-densitet polyethylenfilm
  • En lavprofileret nummereret fane angiver antallet af resterende lag og sikrer én Iayer-at-én-fjernelse
  • Indeholder GMO-frit, vedvarende, plantebaseret Cardia-materiale Biohybrid™ , der reducerer CO2-udledninger
  • Limbelagte måtter leverer samme pålidelige og avancerede ydeevne
  • Miljøvenlig uden at betale mere
  • Forbedrer dit virksomhedsimage ved at reducere dit CO2-aftryk
  • Støttet af Purus Internationals verdensklasse service og kundesupport
  • Kan genanvendes i konventionelle plastgenanvendelsesstrømme
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001
Dimensioner (L x B) 18 x 45 tommer
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, biotek, semikonduktor, renrum og industrielle anvendelser
Mængde 30 ark/måtte, 4 materialer/C'er.
Tykkelse (engelsk) Film: 1,3 mil., klæbemiddel: 0,3 mil.
Tykkelse (metrisk) Film: 33 μm, klæbende længde: 8 μm
Farve Grå
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 457 mm
Materiale LDPE-blanding
Type Forureningskontrolmåtte
Bredde (engelsk) 45 tommer
Bredde (metrisk) 1143 mm