Beskrivelse
Udelukkende fra PURUS™, EnviroTack™ måtter er forureningskontrolprodukter, der indeholder GMO-fri, plantebaserede vedvarende materialer og giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra fodgængertrafik og udstyrshjul.
Miljøvenlig og indeholder et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-udledningen under produktionsprocessen.
- Stærk og effektiv og leverer pålidelig og højtmoderne ydeevne
- Ensartet klæbedækkende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
- Kan genanvendes i konventionelle plastgenanvendelsesstrømme
- Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse af ét ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
- PURUS EnviroTack™ Måtter fjerner og indeholder snavs, og måtter fås i 30- eller 60-lags versioner
- Hvert lag af måtten er fuldt belagt med et partikelklæber og lavet af lav-densitet polyethylenfilm
- En lavprofileret nummereret fane angiver antallet af resterende lag og sikrer én Iayer-at-én-fjernelse
- Indeholder GMO-frit, vedvarende, plantebaseret Cardia-materiale Biohybrid™ , der reducerer CO2-udledninger
- Limbelagte måtter leverer samme pålidelige og avancerede ydeevne
- Miljøvenlig uden at betale mere
- Forbedrer dit virksomhedsimage ved at reducere dit CO2-aftryk
- Støttet af Purus Internationals verdensklasse service og kundesupport
- Kan genanvendes i konventionelle plastgenanvendelsesstrømme
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Dimensioner (L x B) | 26 x 45 tommer |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, biotek, semikonduktor, renrum og industrielle anvendelser |
| Mængde | 30 ark/måtte, 8 materialer/cs. |
| Tykkelse (engelsk) | Film: 1,3 mil., klæbemiddel: 0,3 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | Film: 33 μm, klæbende længde: 8 μm |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 26 tommer |
| Længde (metrisk) | 660 mm |
| Vis mere |