Få mere at vide
Rephile™ 30 L tankniveausensor
Artikelnummer. 15429659 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandrensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15429659 Vandrensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15429659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.48 DKK
    1140.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 259.53 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
30 L tankniveausensor. Genanvend flyderen.
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Sammenligneligt med FTPF05380
30 L tankniveausensor. Sammenlignelig med FTPF05380. Genanvend flyderen.
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Autoklaverbar Kan ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Vandrensningssystem
Type Niveausensor