Få mere at vide
Sharpsafe™ 30 L Sharps beholder med beskyttet adgang
Artikelnummer. 17631715
Lukningsfarve:
Gul
Lilla
Orange
Artikelnummer. 17631715
Brand: Sharpsafe™ 51801420
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VernaCare 5. generation Sharpsafe™ beholdere er fremstillet ved hjælp af vores genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning på dine behov for affaldshåndtering af skarpe genstande.
  • Designet til brug i offentlige områder såsom A &E og ambulante patienter, Protected Access 30L tillader nem bortskaffelse af skarpe genstande, men giver ekstra sikkerhed for både brugeren og offentligheden.
  • Protected Access-serien fraråder også brugen af beholderen til skarpe genstande til ikke-skarpt affald, hvilket undgår unødvendige omkostninger til bortskaffelse af affald.
  • Vores 30 L Sharps-beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
  • Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust, højkvalitets polypropylen, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
  • Egenskaber og fordele
    • Halvgennemsigtigt låg - indholdet er synligt, når det er fyldt
    • Drejeligt sikkerhedsskjold sikrer sikker bortskaffelse
    • Lukkeskjold lavet af 100% genbrugsmateriale
    • In-mold label - tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes
    • Midlertidig og endelig lukning funktion
    • Vandret fyldområde
    • Simpel 4 klik montering
    • Overholder nedenstående standarder
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
    • AFNOR NF 30-511
    • AFNOR NF 302
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 L
Certificeringer/compliance UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302
Lukningsfarve Lilla
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 454 x 454 x 793 mm
Mængde 10/Cs.
Inkluderer Beskyttet adgangsindsats
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed
Materiale Polypropylen
Produkttype Sharps Container