Få mere at vide
Sharpsafe™ 30 L Sharps beholder
Beskrivelse
- Verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
- Den generøse størrelse på 30 liter betyder, at den er særligt velegnet til områder, der genererer store mængder forurenet affald.
- Den brede vandrette åbning sikrer nem bortskaffelse af store genstande og tillader proportionelt større fyldning end tilsvarende vertikale fremføringsåbninger, og det store volumen på 30 liter giver øget omkostningseffektivitet i områder med høj brug.
- Et gennemsigtigt låg og synlig påfyldningslinje hjælper med at sikre brugersikkerheden ved at tillade en klar indikation af, hvornår påfyldningslinjen er nået.
- Vores 30 liter Sharpsafe™ beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
- Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
- Egenskaber og fordele
- Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
- Halvgennemsigtigt låg– indhold synligt, når det er fyldt.
- Drejeligt sikkerhedsskjold sikrer sikker bortskaffelse.
- Lukkeskjold lavet af 100% genbrugsmateriale.
- In-mold etiket– tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
- Midlertidig& Endelig lukning funktion
- Vandret fyldområde
- Simpel 4 klik montering
- Overholder nedenstående standarder
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Certificeringer/compliance | UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Lukningsfarve | Orange |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 454 x 454 x 793 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Til brug med (applikation) | Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed |
| Produkttype | Sharps Container |