Få mere at vide
Clinisafe™ 30 L beholder til klinisk affald
Lukningsfarve:
Blå
Gul
Lilla
Rød
Beskrivelse
- Clinisafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning på markedet, der reducerer dit CO2-fodaftryk og hjælper dig på vej mod netto nul.
- De 30 liter Clinisafe™ beholder er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald.
- Den store kapacitet og det åbne indgangspunkt muliggør sikker og nem drop-in bortskaffelse af en række beholdere. Låget kan lukkes midlertidigt for at skjule indholdet, når det ikke er i brug, og lukkes sikkert for transport til den endelige bortskaffelse.
- Funktioner og fordele:
- Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
- Bortskaffelse af brugte NSP-beholdere
- Stort fyldområde
- Midlertidig og endelig lukning funktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Certificeringer/compliance | britiske regler |
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 395 x 300 x 340 mm |
| Mængde | 10/Cs. |
| Til brug med (applikation) | Sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald |
| Produkttype | Affaldsbeholder |