Få mere at vide
Clinisafe™ 30 L beholder til klinisk affald
Artikelnummer. 17601725
Lukningsfarve:
Blå
Gul
Lilla
Rød
Artikelnummer. 17601725
Brand: Clinisafe™ 51850000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Clinisafe™ beholdere er lavet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning til dine behov for klinisk affaldshåndtering.
  • Clinisafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning på markedet, der reducerer dit CO2-fodaftryk og hjælper dig på vej mod netto nul.
  • De 30 liter Clinisafe™ beholder er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald.
  • Den store kapacitet og det åbne indgangspunkt muliggør sikker og nem drop-in bortskaffelse af en række beholdere. Låget kan lukkes midlertidigt for at skjule indholdet, når det ikke er i brug, og lukkes sikkert for transport til den endelige bortskaffelse.
  • Funktioner og fordele:
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • Bortskaffelse af brugte NSP-beholdere
    • Stort fyldområde
    • Midlertidig og endelig lukning funktion
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 L
Certificeringer/compliance britiske regler
Lukningsfarve Gul
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 395 x 300 x 340 mm
Mængde 10/Cs.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af ikke-skarpt klinisk affald
Produkttype Affaldsbeholder