Få mere at vide
Axygen™ 30μ L Automatiseringstips til Agilent™ /Hastighed 11 VPrep™ og Bravo, 384 Tip Format
Shop alle Axygen Scientific produkter
Rene krav:
DNase, RNAse fri
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Beskrivelse
Spidserne fremstilles efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samles via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet.
- Klar polypropylen
- Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Ikke-pyrogen
- Ikke-filtreret
- Fås i usteril eller steril
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 31μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Rene krav | DNase, RNAse fri |
| Til brug med (applikation) | Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | SBS Rack |
| Vis mere |