Få mere at vide
Fisherbrand™ 30,3 mm Septum til SCHOTT skruelåg
Artikelnummer. 11859440 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Fløde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11859440 Beige, Fløde Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11859440
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Til brug med SCHOTT skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Beige, Fløde
Diameter (metrisk) Udvendig 30.3 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.